5-Bromobenzo[b]naphtho[1,2-d]thiophene ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B5940-1G
B5940-5G
TCIAB5940-1GEA
113
EUR
TCIAB5940-1G
TCIAB5940-5G
5-Bromobenzo[b]naphtho[1,2-d]thiophene ≥97.0% (por GC)
5-Bromobenzo[b]naphtho[1,2-d]thiophene
Formula:
C₁₆H₉BrS |
Núm. CAS:
189097-35-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 161.0 to 165.0 deg-C |