tert-Butyl 4-(4-Bromophenyl)piperazine-1-carboxylate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
B5941-1G
B5941-5G
TCIAB5941-1GEA
23
EUR
TCIAB5941-1G
TCIAB5941-5G
tert-Butyl 4-(4-Bromophenyl)piperazine-1-carboxylate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
tert-Butyl 4-(4-Bromophenyl)piperazine-1-carboxylate
Formula:
C₁₅H₂₁BrN₂O₂ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD07371649 Núm. CAS: 352437-09-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 140.0 to 144.0 deg-C |