2,4-Bis(phenylsulphonyl)phenol ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
B5947-5G B5947-25G
TCIAB5947-5GEA 41 EUR
TCIAB5947-5G TCIAB5947-25G
2,4-Bis(phenylsulphonyl)phenol ≥98.0% (by HPLC)
2,4-Bis(phenylsulphonyl)phenol
Formula: C₁₈H₁₄O₅S₂
MW: 374,43 g/mol
Número MDL: MFCD29072767
Núm. CAS: 177325-75-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 156.0 to 160.0 deg-C