1-Bromo-3,3-dimethylbutane ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

B5948-25G B5948-5G
TCIAB5948-25GEA 187 EUR
TCIAB5948-25G TCIAB5948-5G
1-Bromo-3,3-dimethylbutane ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-3,3-dimethylbutane
Formula: C₆H₁₃Br
MW: 165,07 g/mol
Pto. Ebullición: 138°C
Número MDL: MFCD00060844
Núm. CAS: 1647-23-0
UN: 1993
ADR: 3,III

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR