2-(4-Bromophenyl)-2-methylpropanenitrile ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B5950-1G
B5950-200MG
TCIAB5950-1GEA
62
EUR
TCIAB5950-1G
TCIAB5950-200MG
2-(4-Bromophenyl)-2-methylpropanenitrile ≥95.0% (por GC)
2-(4-Bromophenyl)-2-methylpropanenitrile
Formula:
C₁₀H₁₀BrN Pto. Ebullición: 85°C |
Número MDL:
MFCD02684219 Núm. CAS: 101184-73-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |