N,N'-Bis[3-(dimethylamino)propyl]perylene-3,4,9,10-tetracarboxylic diimide ≥95.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: DAPER, 2,9-Bis[3-(dimethylamino)propyl]anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone
B5954-200MG B5954-1G
TCIAB5954-200MGEA 85 EUR
TCIAB5954-200MG TCIAB5954-1G
N,N'-Bis[3-(dimethylamino)propyl]perylene-3,4,9,10-tetracarboxylic diimide ≥95.0% (by total nitrogen basis)
N,N'-Bis[3-(dimethylamino)propyl]perylene-3,4,9,10-tetracarboxylic diimide
Formula: C₃₄H₃₂N₄O₄
MW: 560,65 g/mol
Pto. de fusión: 300°C
Número MDL: MFCD03791075
Núm. CAS: 117901-97-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %