2-(3-Buten-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥97.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Sinónimos: (3-Buten-1-yl)boronic acid Pinacol ester, 2-(But-3-en-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Estabilización: Stabilised with phenothiazine
B5960-1G B5960-5G
TCIAB5960-1GEA 75 EUR
TCIAB5960-1G TCIAB5960-5G
2-(3-Buten-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥97.0% (por GC) estabilizado
2-(3-Buten-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formula: C₁₀H₁₉BO₂
MW: 182,07 g/mol
Número MDL: MFCD11858602
Núm. CAS: 331958-92-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %