3'-Bromo[1,1'-biphenyl]-3-carbonitrile ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
3-(3-Bromophenyl)benzonitrile
B5964-1G
B5964-5G
TCIAB5964-1GEA
82
EUR
TCIAB5964-1G
TCIAB5964-5G
3'-Bromo[1,1'-biphenyl]-3-carbonitrile ≥98.0% (por GC)
3'-Bromo[1,1'-biphenyl]-3-carbonitrile
Formula:
C₁₃H₈BrN MW: 258,12 g/mol |
Núm. CAS:
1040141-34-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 83.0 to 87.0 deg-C |