3'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4-(3-Bromophenyl)benzonitrile
B5965-1G
B5965-5G
TCIAB5965-1GEA
62
EUR
TCIAB5965-1G
TCIAB5965-5G
3'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile ≥98.0% (por GC)
3'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
Formula:
C₁₃H₈BrN MW: 258,12 g/mol |
Núm. CAS:
160521-46-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 62.0 to 66.0 deg-C |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...