4-Bromo-4'-chloro-1,1'-biphenyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B5966-1G B5966-5G
TCIAB5966-1GEA 30 EUR
TCIAB5966-1G TCIAB5966-5G
4-Bromo-4'-chloro-1,1'-biphenyl ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-4'-chloro-1,1'-biphenyl
Formula: C₁₂H₈BrCl
Número MDL: MFCD06201384
Núm. CAS: 23055-77-8
UN: 3152
ADR: 9,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 156.0 to 160.0 deg-C