2'-Bromospiro[fluorene-9,9'-xanthene] ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B5967-1G B5967-5G
TCIAB5967-1GEA 67 EUR
TCIAB5967-1G TCIAB5967-5G
2'-Bromospiro[fluorene-9,9'-xanthene] ≥97.0% (por GC)
2'-Bromospiro[fluorene-9,9'-xanthene]
Formula: C₂₅H₁₅BrO
MW: 411,30 g/mol
Número MDL: MFCD31814409
Núm. CAS: 1477458-14-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 195.0 to 199.0 deg-C