tert-Butyl-7-oxa-3-azabicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: tert-Butyl 7-oxa-3-azabicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylate
B5969-1G B5969-5G
TCIAB5969-1GEA 29 EUR
TCIAB5969-1G TCIAB5969-5G
tert-Butyl-7-oxa-3-azabicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylate ≥95.0% (por GC)
tert-Butyl-7-oxa-3-azabicyclo[4.1.0]heptane-3-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₇NO₃
MW: 199,25 g/mol
Número MDL: MFCD12407050
Núm. CAS: 161157-50-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %