2-(2H-Benzo[d][1,2,3]triazol-2-yl)-6-(2-phenylpropan-2-yl)-4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenol ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
B5976-25G
B5976-5G
TCIAB5976-25GEA
97
EUR
TCIAB5976-25G
TCIAB5976-5G
2-(2H-Benzo[d][1,2,3]triazol-2-yl)-6-(2-phenylpropan-2-yl)-4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenol ≥98.0% (by HPLC)
2-(2H-Benzo[d][1,2,3]triazol-2-yl)-6-(2-phenylpropan-2-yl)-4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenol
Formula:
C₂₉H₃₅N₃O |
Número MDL:
MFCD02100741 Núm. CAS: 73936-91-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Melting point | 110.0 to 114.0 deg-C |