4-[[4,6-Bis(n-octylthio)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2,6-di-tert-butylphenol ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
4-((4,6-Bis(octylthio)-1,3,5-triazin-2-yl)amino)-2,6-di-tert-butylphenol
B5977-5G
B5977-25G
TCIAB5977-5GEA
44
EUR
TCIAB5977-5G
TCIAB5977-25G
4-[[4,6-Bis(n-octylthio)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2,6-di-tert-butylphenol ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
4-[[4,6-Bis(n-octylthio)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2,6-di-tert-butylphenol
Formula:
C₃₃H₅₆N₄OS₂ MW: 588,96 g/mol |
Número MDL:
MFCD00134696 Núm. CAS: 991-84-4 EINECS: 213-590-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 93.0 to 97.0 deg-C |