2-(tert-Butylthio)ethylamine hydrochloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-(tert-Butylthio)ethanamine hydrochloride
B5979-25G B5979-5G
TCIAB5979-25GEA 395 EUR
TCIAB5979-25G TCIAB5979-5G
2-(tert-Butylthio)ethylamine hydrochloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-(tert-Butylthio)ethylamine hydrochloride
Formula: C₆H₁₅NS·HCl
MW: 169.71 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00052000
Núm. CAS: 60116-77-0
EINECS: 262-065-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 208.0 to 212.0 deg-C