1-Bromo-3-fluoro-2-iodobenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B5982-1G B5982-5G
TCIAB5982-1GEA 26 EUR
TCIAB5982-1G TCIAB5982-5G
1-Bromo-3-fluoro-2-iodobenceno ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-3-fluoro-2-iodobenceno
Formula: C₆H₃BrFI
Pto. Ebullición: 109°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07368675
Núm. CAS: 450412-29-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %