1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]ethane ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B5985-100MG
B5985-500MG
TCIAB5985-100MGEA
214
EUR
TCIAB5985-100MG
TCIAB5985-500MG
1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]ethane ≥95.0% (por GC)
1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]ethane
Formula:
C₁₄H₂₈P₂ Pto. Ebullición: 67°C |
Número MDL:
MFCD01073770 Núm. CAS: 129648-07-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |