4-Bromo-4'-(4-bromophenyl)-3',5',6'-triphenyl-1,1':2',1''-terphenyl ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
B5986-1G
B5986-5G
TCIAB5986-1GEA
138
EUR
TCIAB5986-1G
TCIAB5986-5G
4-Bromo-4'-(4-bromophenyl)-3',5',6'-triphenyl-1,1':2',1''-terphenyl ≥98.0% (by HPLC)
4-Bromo-4'-(4-bromophenyl)-3',5',6'-triphenyl-1,1':2',1''-terphenyl
Formula:
C₄₂H₂₈Br₂ Pto. de fusión: 374°C |
Número MDL:
MFCD32062866 Núm. CAS: 22932-54-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |