2,5-Bis(4-bromophenyl)-3,4-diphenylcyclopenta-2,4-dienone ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
B5987-1G
B5987-5G
TCIAB5987-1GEA
68
EUR
TCIAB5987-1G
TCIAB5987-5G
2,5-Bis(4-bromophenyl)-3,4-diphenylcyclopenta-2,4-dienone ≥98.0% (by HPLC)
2,5-Bis(4-bromophenyl)-3,4-diphenylcyclopenta-2,4-dienone
Formula:
C₂₉H₁₈Br₂O |
Núm. CAS:
54523-24-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Red to Dark blue to Black powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Melting point | 247.0 to 251.0 deg-C |