2-Bromo-7-chloro-9,9-dimethyl-9H-fluorene ≥95.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

B5988-25G B5988-5G
TCIAB5988-25GEA 475 EUR
TCIAB5988-25G TCIAB5988-5G
2-Bromo-7-chloro-9,9-dimethyl-9H-fluorene ≥95.0% (por GC)
2-Bromo-7-chloro-9,9-dimethyl-9H-fluorene
Formula: C₁₅H₁₂BrCl
MW: 307,62 g/mol
Núm. CAS: 605630-37-3

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 155.0 to 159.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR