2-Bromo-5'-phenyl-1,1':3',1''-terphenyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B6000-200MG
B6000-1G
TCIAB6000-200MGEA
55
EUR
TCIAB6000-200MG
TCIAB6000-1G
2-Bromo-5'-phenyl-1,1':3',1''-terphenyl ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-5'-phenyl-1,1':3',1''-terphenyl
Formula:
C₂₄H₁₇Br MW: 385.30 g/mol |
Número MDL:
MFCD32062871 Núm. CAS: 1890136-54-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |