3-tert-Butylphenylboronic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis) (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
B6001-1G B6001-5G
TCIAB6001-1GEA 22 EUR
TCIAB6001-1G TCIAB6001-5G
3-tert-Butylphenylboronic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis) (contains varying amounts of Anhydride)
3-tert-Butylphenylboronic acid
Formula: C₁₀H₁₅BO₂
Pto. de fusión: 221°C
Número MDL: MFCD11110647
Núm. CAS: 560132-24-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 110.0 %