1,3,5-Triformylbenzene ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI

B6003-200MG B6003-1G
TCIAB6003-200MGEA 35 EUR
TCIAB6003-200MG TCIAB6003-1G
1,3,5-Triformylbenzene ≥98.0% (por GC)
1,3,5-Triformylbenzene
Formula: C₉H₆O₃
Número MDL: MFCD00182470
Núm. CAS: 3163-76-6

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 165.0 to 169.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR