Buformin hydrochloride ≥95.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
B6007-50MG B6007-250MG
TCIAB6007-50MGEA 39 EUR
TCIAB6007-50MG TCIAB6007-250MG
Buformin hydrochloride ≥95.0% (by HPLC)
Buformin hydrochloride
Formula: C₆H₁₅N₅·HCl
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00045591
Núm. CAS: 1190-53-0
EINECS: 214-723-6
Índice Merck: 14,01476
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Melting point 174.0 to 178.0 deg-C
Elemental analysis (Nitrogen) 34.30 to 38.00 %