2-(tert-Butylamino)ethyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
B6009-25ML B6009-500ML
TCIAB6009-25MLEA 16 EUR
TCIAB6009-25ML TCIAB6009-500ML
2-(tert-Butylamino)ethyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
2-(tert-Butylamino)ethyl methacrylate
Formula: C₁₀H₁₉NO₂
Pto. Ebullición: 105°C
Pto. de inflamación: 71°C
Número MDL: MFCD00014997
Núm. CAS: 3775-90-4
EINECS: 223-228-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a925e5a35301d3983fc63a63ca7c0b714129966a&vid=a925e5a35301d3983fc63a63ca7c0b714129966a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %