tert-Butyl-3-methyleneazetidine-1-carboxylate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B6011-1G B6011-5G
TCIAB6011-1GEA 53 EUR
TCIAB6011-1G TCIAB6011-5G
tert-Butyl-3-methyleneazetidine-1-carboxylate ≥95.0% (por GC)
tert-Butyl-3-methyleneazetidine-1-carboxylate
Formula: C₉H₁₅NO₂
Número MDL: MFCD12031229
Núm. CAS: 934664-41-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %