tert-Butyl-3-(2-ethoxy-2-oxoethylidene)azetidine-1-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: tert-Butyl 3-(2-ethoxy-2-oxoethylidene)azetidine-1-carboxylate
B6012-200MG B6012-1G
TCIAB6012-200MGEA 25 EUR
TCIAB6012-200MG TCIAB6012-1G
tert-Butyl-3-(2-ethoxy-2-oxoethylidene)azetidine-1-carboxylate ≥98.0% (por GC)
tert-Butyl-3-(2-ethoxy-2-oxoethylidene)azetidine-1-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₉NO₄
MW: 241,29 g/mol
Número MDL: MFCD16140210
Núm. CAS: 1002355-96-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %