2-(1-tert-Butoxycarbonylazetidin-3-yl)acetic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B6013-1G
B6013-5G
TCIAB6013-1GEA
16
EUR
TCIAB6013-1G
TCIAB6013-5G
2-(1-tert-Butoxycarbonylazetidin-3-yl)acetic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-(1-tert-Butoxycarbonylazetidin-3-yl)acetic acid
Formula:
C₁₀H₁₇NO₄ |
Número MDL:
MFCD02179028 Núm. CAS: 183062-96-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 95.0 % |
Melting point | 116.0 to 120.0 deg-C |