3-Bromo-5-methylaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B6015-25G
B6015-5G
TCIAB6015-25GEA
411
EUR
TCIAB6015-25G
TCIAB6015-5G
3-Bromo-5-methylaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Bromo-5-methylaniline
Formula:
C7H8BrN Pto. Ebullición: 260°C Pto. de fusión: 37°C |
Número MDL:
MFCD11845553 Núm. CAS: 74586-53-1 EINECS: 277-932-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |