2,4-Bis[(dodecylthio)methyl]-6-methylphenol ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
2,4-Bis(dodecylsulphanylmethyl)-6-methylphenol
B6016-25G
B6016-500G
TCIAB6016-25GEA
24
EUR
TCIAB6016-25G
TCIAB6016-500G
2,4-Bis[(dodecylthio)methyl]-6-methylphenol ≥95.0% (por GC)
2,4-Bis[(dodecylthio)methyl]-6-methylphenol
Formula:
C₃₃H₆₀OS₂ MW: 536,96 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD11973660 Núm. CAS: 110675-26-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...