Acetato de litio, anhidro 99+% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
297110250 297111000
ACRO297110250EA 61.3 EUR
ACRO297110250 ACRO297111000
Acetato de litio, anhidro 99+% para análisis
Acetato de litio
Formula: H₃CCOOLi
Pto. de fusión: 280…285 °C
Densidad: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013057
Núm. CAS: 546-89-4
EINECS: 208-914-3
Índice Merck: 12,05544
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 280 to 285 °C
Water ≤0.3 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm