2-([1,1'-Biphenyl]-3-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)biphenyl, 3-Biphenylboronic acid Pinacol ester
B6023-1G
B6023-5G
TCIAB6023-1GEA
25
EUR
TCIAB6023-1G
TCIAB6023-5G
2-([1,1'-Biphenyl]-3-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-([1,1'-Biphenyl]-3-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formula:
C₁₈H₂₁BO₂ MW: 280,17 g/mol |
Número MDL:
MFCD18452169 Núm. CAS: 912844-88-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 80.0 to 84.0 deg-C |