Boc-Aib-ol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
N-Boc-2-amino-2-methyl-1-propanol, N-tert-Butoxycarbonyl-2-amino-2-methyl-1-propanol, tert-Butyl (1-Hydroxy-2-methylpropan-2-yl)carbamate
B6025-1G
B6025-5G
TCIAB6025-1GEA
17
EUR
TCIAB6025-1G
TCIAB6025-5G
Boc-Aib-ol ≥98.0% (por GC)
Boc-Aib-ol
Formula:
C₉H₁₉NO₃ MW: 189.3 g/mol |
Número MDL:
MFCD03788641 Núm. CAS: 102520-97-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 59.0 to 63.0 deg-C |