1-Boc-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-(1-Boc-3,5-dimethyl-4-pyrazolyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3,5-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole-1-carboxylic acid tert-Butyl ester, 1-Boc-3,5-dimethylpyrazole-4-boronic acid Pinacol ester, tert-Butyl 3,5-dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole-1-carboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3,5-dimethylpyrazole-4-boronic acid Pinacol ester, 2-(1-tert-Butoxycarbonyl-3,5-dimethyl-4-pyrazolyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, tert-Butyl 3,5-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole-1-carboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3,5-dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole, 1-Boc-3,5-dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole
B6026-200MG B6026-1G
TCIAB6026-200MGEA 27 EUR
TCIAB6026-200MG TCIAB6026-1G
1-Boc-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
1-Boc-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₆H₂₇BN₂O₄
MW: 322,2076 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09027070
Núm. CAS: 1073354-70-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C