(4-Bromophenylethynyl)trimethylsilane
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B6028-1G
B6028-5G
TCIAB6028-1GEA
26
EUR
TCIAB6028-1G
TCIAB6028-5G
(4-Bromophenylethynyl)trimethylsilane
(4-Bromophenylethynyl)trimethylsilane
Formula:
C₁₁H₁₃BrSi Pto. de fusión: 62°C |
Número MDL:
MFCD01863556 Núm. CAS: 16116-78-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 60.0 to 64.0 deg-C |