3-(Benzyloxy)cyclobutanone ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B6029-1G B6029-200MG
TCIAB6029-1GEA 76 EUR
TCIAB6029-1G TCIAB6029-200MG
3-(Benzyloxy)cyclobutanone ≥95.0% (por GC)
3-(Benzyloxy)cyclobutanone
Formula: C11H12O2
MW: 176,21 g/mol
Pto. Ebullición: 102°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09755991
Núm. CAS: 30830-27-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %