N-(4-Biphenylyl)-2-naphthylamine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)naphthalen-2-amine
B6030-1G B6030-5G
TCIAB6030-1GEA 94 EUR
TCIAB6030-1G TCIAB6030-5G
N-(4-Biphenylyl)-2-naphthylamine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
N-(4-Biphenylyl)-2-naphthylamine
Formula: C₂₂H₁₇N
MW: 295,39 g/mol
Número MDL: MFCD08097463
Núm. CAS: 6336-92-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 148.0 deg-C