2-Bromo-2-(2-fluorophenyl)-1-cyclopropylethanone ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI

B6031-1G B6031-5G
TCIAB6031-1GEA 36 EUR
TCIAB6031-1G TCIAB6031-5G
2-Bromo-2-(2-fluorophenyl)-1-cyclopropylethanone ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-2-(2-fluorophenyl)-1-cyclopropylethanone
Formula: C₁₁H₁₀BrFO
MW: 257.10 g/mol
Pto. Ebullición: 90°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11977644
Núm. CAS: 204205-33-4

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR