1,6-Bis(triethoxysilyl)hexane ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4,4,11,11-Tetraethoxy-3,12-dioxa-4,11-disilatetradecane
B6035-1G B6035-5G
TCIAB6035-1GEA 50 EUR
TCIAB6035-1G TCIAB6035-5G
1,6-Bis(triethoxysilyl)hexane ≥96.0% (por GC)
1,6-Bis(triethoxysilyl)hexane
Formula: C₁₈H₄₂O₆Si₂
MW: 410,70 g/mol
Pto. Ebullición: 115°C
Número MDL: MFCD21596675
Núm. CAS: 52034-16-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %