3-Bromophenanthrene-9,10-dione ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B6037-1G B6037-5G
TCIAB6037-1GEA 42 EUR
TCIAB6037-1G TCIAB6037-5G
3-Bromophenanthrene-9,10-dione ≥95.0% (por GC)
3-Bromophenanthrene-9,10-dione
Formula: C₁₄H₇BrO₂
Número MDL: MFCD18072876
Núm. CAS: 13292-05-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %