1-butil-1-metilpirrolidinio hexafluorofosfato ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
N-Butyl-N-methylpyrrolidinium hexafluorophosphate
B6039-5G
B6039-25G
TCIAB6039-5GEA
42
EUR
TCIAB6039-5G
TCIAB6039-25G
1-butil-1-metilpirrolidinio hexafluorofosfato ≥98.0% (by total nitrogen basis)
1-butil-1-metilpirrolidinio hexafluorofosfato
Formula:
C₉H₂₀F₆NP MW: 287.23 g/mol |
Número MDL:
MFCD08458501 Núm. CAS: 330671-29-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 84.0 to 88.0 deg-C |