Ácido butiilfosfónico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
B6044-1G B6044-5G
TCIAB6044-1GEA 34 EUR
TCIAB6044-1G TCIAB6044-5G
Ácido butiilfosfónico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido butiilfosfónico
Formula: C₄H₁₁O₃P
Número MDL: MFCD00012295
Núm. CAS: 3321-64-0
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 106.0 to 110.0 deg-C