2-tert-Butyl-1,1,3,3-tetramethylguanidine ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
B6052-1G B6052-5G
TCIAB6052-1GEA 34 EUR
TCIAB6052-1G TCIAB6052-5G
2-tert-Butyl-1,1,3,3-tetramethylguanidine ≥95.0% (by GC, titration analysis)
2-tert-Butyl-1,1,3,3-tetramethylguanidine
Formula: C₉H₂₁N₃
Pto. de inflamación: 65°C
Número MDL: MFCD01862972
Núm. CAS: 29166-72-1
UN: 3267
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %