1,4-Bis(dimethylvinylsilyl)benzene ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,4-Bis(dimethyl(vinyl)silyl)benzene, 1,4-Phenylenebis[dimethyl(vinyl)silane]
B6054-25G B6054-5G
TCIAB6054-25GEA 238 EUR
TCIAB6054-25G TCIAB6054-5G
1,4-Bis(dimethylvinylsilyl)benzene ≥95.0% (por GC)
1,4-Bis(dimethylvinylsilyl)benzene
Formula: C₁₄H₂₂Si₂
MW: 246,50 g/mol
Pto. Ebullición: 95°C
Número MDL: MFCD07778038
Núm. CAS: 4519-17-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %