SB 225002 ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
B6055-10MG
B6055-50MG
TCIAB6055-10MGEA
82
EUR
TCIAB6055-10MG
TCIAB6055-50MG
SB 225002 ≥98.0% (by HPLC)
SB 225002
Formula:
C₁₃H₁₀BrN₃O₄ |
Número MDL:
MFCD00954637 Núm. CAS: 182498-32-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Elemental analysis (Nitrogen) | 11.30 to 12.50 % |