SB-505124 ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
B6056-25MG
B6056-5MG
TCIAB6056-25MGEA
340
EUR
TCIAB6056-25MG
TCIAB6056-5MG
SB-505124 ≥98.0% (by HPLC)
SB-505124
Formula:
C₂₀H₂₁N₃O₂ |
Número MDL:
MFCD20926329 Núm. CAS: 694433-59-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystaline |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Melting point | gt. 166.0 to 170.0 deg-C |
Elemental analysis (Nitrogen) | 11.90 to 13.20 % |