Acetato de litio dihidrato 98%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
199840010 199842500
ACRO199840010EA 229 EUR
ACRO199840010 ACRO199842500
Acetato de litio dihidrato 98%, extra puro
Acetato de litio dihidrato
Formula: H₃CCOOLi·2H₂O
Pto. de fusión: 56…58 °C
Densidad: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066949
Núm. CAS: 6108-17-4
EINECS: 208-914-3
Índice Merck: 13,05543
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Adhering crystalline powder and/or chunks
pH 7.5 to 9.5 (5 % solution)
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤30 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)