Benzyl Benzodithioate ≥95.0% (por GC)

Proveedor: TCI

Sinónimos: Benzyl benzodithioate, Benzyl Benzenecarbodithioate, Benzodithioic acid Benzyl ester, Benzenecarbodithioic acid Benzyl ester

B6066-1G B6066-5G
TCIAB6066-1GEA 145 EUR
TCIAB6066-1G TCIAB6066-5G
Benzyl Benzodithioate ≥95.0% (por GC)
Benzyl Benzodithioate
Formula: C₁₄H₁₂S₂
MW: 244,37 g/mol
Pto. Ebullición: 254°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08705657
Núm. CAS: 27249-90-7

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Orange to Brown to Dark red clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR