4-Bromo-7-azaindole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Bromo-7-azaindole, 4-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
B6078-1G
B6078-5G
TCIAB6078-1GEA
59
EUR
TCIAB6078-1G
TCIAB6078-5G
4-Bromo-7-azaindole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Bromo-7-azaindole
Formula:
C₇H₅BrN₂ MW: 197,04 g/mol |
Número MDL:
MFCD08272233 Núm. CAS: 348640-06-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 177.0 to 181.0 deg-C |