Boc-Amino-PEG3-Amine ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: tert-Butyl (2-(2-(2-(2-aminoethoxy)ethoxy)ethoxy)ethyl)carbamate, NH2-PEG3-C2-NH-Boc
B6080-1G B6080-250MG
TCIAB6080-1GEA 307 EUR
TCIAB6080-1G TCIAB6080-250MG
Boc-Amino-PEG3-Amine ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Boc-Amino-PEG3-Amine
Formula: C₁₃H₂₈N₂O₅
MW: 292,38 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD16619220
Núm. CAS: 101187-40-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid to cloudy liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %